Learn More
tert-Butyl-Phenylcarbonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
tert-Butyl phenyl carbonate is used in determination of octanol-water partition coefficients by microemulsion electrokinetic chromatography. It is also used in the synthesis of 2-nitroindoles and as a reagent for mono-Boc protection of α,ω-diamines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
tert-Butylphenylcarbonat wird zur Bestimmung von Oktanol-Wasser-Verteilungskoeffizienten durch elektrokinetische Chromatographie mittels Mikroemulsion verwendet. Wird auch bei der Synthese von 2-Nitroindolen und als Reagenz für Mono-Boc-Schutz von α,ω-diaminen verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
tert-Butylphenylcarbonat wird zur Bestimmung von Oktanol-Wasser-Verteilungskoeffizienten durch elektrokinetische Chromatographie mittels Mikroemulsion verwendet. Wird auch bei der Synthese von 2-Nitroindolen und als Reagenz für Mono-Boc-Schutz von α,ω-diaminen verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | tert-Butyl phenyl carbonate |
Dichte | 1.05 |
Siedepunkt | 83°C |
Flammpunkt | 101°C (214°F) |
Strukturformel | (CH3)3COCOOC6H5 |
Menge | 25 g |
Beilstein | 2361602 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 194.23 |
Reinheit (%) | 98% |