Learn More
Tert-Butyl N-(4-formylbenzyl)Carbamat, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | tert-Butyl N-(4-formylbenzyl)carbamate |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 235.28 |
Reinheit (%) | 97% |