Learn More
tert-Butyl N-[4-(aminomethyl)phenyl]carbamat, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | tert-Butyl N-[4-(aminomethyl)phenyl]carbamate |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 222.29 |
Reinheit (%) | 97% |