Learn More
Tert-Butyl N-[(1-benzyl-4-piperidinyl)methyl]carbamat, ≥95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | tert-Butyl N-[(1-benzyl-4-piperidinyl)methyl]carbamate |
CAS Min. % | 95.0 |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 10 g |
Formelmasse | 304.43 |
Reinheit (%) | 95% |