Learn More
tert-Butylmethylether, für die Pestizidrückstandsanalyse, Honeywell Riedel-de Hëan™
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
4 x 2.5 l
Beschreibung
- Für die Gaschromatographie (GC)
- Speziell für die Anwendung in der Rückstandsanalyse von Pestiziden und anderen schwach flüchtigen Substanzen mit GC entwickelt
- Für jedes Lösungsmittel sind nichtflüchtige Stoffe und Wassergehalt angegeben
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | tert-Butylmethylether |
Dichte | 0.74 g/ml bei 25 °C |
Menge | 2.5 l |
Explosionsgrenze | 0.151 |
Flammpunkt | −33 °C (−27.4 °F) |
Zündpunkt | 705 °F |
Strukturformel | (CH3)3COCH3 |
UN-Nummer | UN2398 |
Beilstein | 1730942 |
Formelmasse | 88.15 mol |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- tert-Butylmethylether
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: tert-butyl methyl ether