Learn More
tert-Butylmethylether, ACS-Reagenz, ≥99 %, Honeywell™ Riedel-de Hëan™
Artikelnummer. 15675550
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
2 L
2.5 l
25 l
4 x 2.5 l
Verpackung:
Edelstahlkanne
Glasflasche
ACS-Reagenz, ≥99,0 %
ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG
  • Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
  • Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
  • Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
  • Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1634-04-4
Summenformel C5H12O
Molekulargewicht (g/mol) 88.15
MDL-Nummer MFCD00008812
InChI-Schlüssel BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert.-Butylmethylether, Methyl-tert-Butylether, Methyl-t-Butylether, t-Butylmethylether, Methyl-tertiär-Butylether, Propan, 2-Methoxy-2-methyl, 2-Methyl-2-Methoxypropan, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
PubChem CID 15413
ChEBI CHEBI:27642
IUPAC-Name 2-Methoxy-2-Methylpropan
SMILES CC(C)(C)OC
Specifications
Chemischer Name oder Material tert-Butylmethylether
Schmelzpunkt -109 °C
Dichte 0.74 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 55.3 °C
Menge 500 ml
Explosionsgrenze 0.151
Flammpunkt −33 °C (−27.4 °F)
Zündpunkt 705 °F
Geruch Aromatisch
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Strukturformel (CH3)3COCH3
UN-Nummer UN2398
Beilstein 1730942
Löslichkeitsinformationen In Wasser, 42 g/l bei 20 °C
Formelmasse 88.15 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %