Learn More
Tert-Butyl-Methylether, ≥99 %, Honeywell™ Riedel-de-Haën™ und CHROMASOLV™
Artikelnummer. 15681740
Click to view available options
Menge:
1 l
Verpackung:
Glasflasche
CHROMASOLV™, für die Analyse von Pestizidrückständen, ≥ 99.0 %
  • Für die Gaschromatographie (GC)
  • Speziell für die Anwendung in der Rückstandsanalyse von Pestiziden und anderen schwach flüchtigen Substanzen mit GC entwickelt
  • Für jedes Lösungsmittel sind nichtflüchtige Stoffe und Wassergehalt angegeben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert.-Butylmethylether
CAS 1634-04-4
Dichte 0.74 g/ml bei 25 °C
Menge 1 l
Explosionsgrenze 0.151
Flammpunkt −33 °C (−27.4 °F)
Zündpunkt 705 °F
Verpackung Glasflasche
Summenformel C5H12O
Strukturformel (CH3)3COCH3
MDL-Nummer MFCD00008812
UN-Nummer UN2398
Beilstein 1730942
Synonym tert.-Butylmethylether, Methyl-tert-Butylether, Methyl-t-Butylether, t-Butylmethylether, Methyl-tertiär-Butylether, Propan, 2-Methoxy-2-methyl, 2-Methyl-2-Methoxypropan, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
InChI-Schlüssel BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC
IUPAC-Name 2-Methoxy-2-Methylpropan
Molekulargewicht (g/mol) 88.15
PubChem CID 15413
ChEBI CHEBI:27642
Formelmasse 88.15 mol
Reinheit (%) ≥ 99.0 %
Güte CHROMASOLV™