Learn More
tert-Butylbromid, 98+ %, stab. mit Kaliumcarbonat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11473950
Click to view available options
Menge:
25 g
tert-Butylbromid wird als Rohstoff in der synthetischen organischen Chemie eingesetzt. Es wird verwendet, um die massive Deadenylierung von Adenin-basierten Nukleosiden zu untersuchen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
tert-Butylbromid wird als Rohstoff in der synthetischen organischen Chemie eingesetzt.Es wird zur Untersuchung der massiven Deadenylierung von Adenin-basierten Nukleosiden verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar mit Wasser.
Anmerkungen
Nicht kompatibel mit starken Basen und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl Bromide
Namenshinweis stabilized with potassium carbonate
CAS 507-19-7
Schmelzpunkt °C to 20°C
Dichte 1.210
Siedepunkt 74°C to 76°C
Flammpunkt 18°C
Prozentgehaltsbereich 98%, stabilized with potassium carbonate
Summenformel C4H9Br
Brechungsindex 1.428
MDL-Nummer MFCD00000125
Menge 25 g
UN-Nummer UN2342
Beilstein 1730892
Merck Index 14,1555
Synonym tert-butyl bromide, t-butyl bromide, trimethylbromomethane, propane, 2-bromo-2-methyl, bromotrimethylmethane
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
InChI-Schlüssel RKSOPLXZQNSWAS-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)Br
IUPAC-Name 2-Brom-2-Methylpropan
Molekulargewicht (g/mol) 137.02
PubChem CID 10485
Formelmasse 137.02
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Flüssig