Learn More
tert-Butyl-4-(chlorsulfonyl)-piperidin-1-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11976341
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 782501-25-1
Summenformel C10H18ClNO4S
Molekulargewicht (g/mol) 283.77
MDL-Nummer MFCD01861750
InChI-Schlüssel VJAHMDQRVLEOFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-4-chlorosulfonylpiperidine, tert-butyl 4-chlorosulfonyl piperidine-1-carboxylate, 4-chlorosulfonylpiperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-boc-4-piperidinesulfonyl chloride, 4-chlorosulfonyl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-boc-piperidine-4-sulfonyl chloride, 1-boc-4-piperidinesulfonylchloride, n-boc-piperidine-4-sulfonyl chloride, tert-butyl 4-chlorosulfonyl piperidine-1-carboxyl, tert-butyl 4-chlorosulphonyl piperidine-1-carboxylate
PubChem CID 45789737
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)S(Cl)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl 4-(Chlorosulfonyl)piperidine-1-carboxylate
Schmelzpunkt 82.0°C to 85.0°C
Farbe Weiß
Elementanalytik 40.84 to 43.81% C, 4.76 to 5.11% N
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
UN-Nummer 3265
IUPAC-Name Tert-Butyl 4-Chlorsulfonylpiperidin-1-Carboxylat
Formelmasse 283.77
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver oder kristallines Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butyl 4-(chlorosulfonyl)piperidine-1-carboxylate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.