Learn More
tert-Butyl-4-{4[(methylamino)-methyl]-pyrid-2-yl}-piperazin-1-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10377494
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 946409-15-0
Summenformel C16H26N4O2
Molekulargewicht (g/mol) 306.41
MDL-Nummer MFCD09966148
InChI-Schlüssel BNLNDKXJNWJYKP-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 4-4-methylamino methyl pyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl 4-4-methylamino methyl pyrid-2-yl piperazine-1-carboxylate
PubChem CID 28765107
IUPAC-Name tert-butyl 4-{4-[(methylamino)methyl]pyridin-2-yl}piperazine-1-carboxylate
SMILES CNCC1=CC(=NC=C1)N1CCN(CC1)C(=O)OC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl 4-{4-[(methylamino)methyl]pyrid-2-yl}piperazine-1-carboxylate
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 306.41
Reinheit (%) 97%