Learn More
tert-Butyl-4-(4-formyl-1,3-thiazol-2-yl)-piperidin-1-carboxylat, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10748823
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 869901-02-0
Summenformel C14H20N2O3S
Molekulargewicht (g/mol) 296.385
MDL-Nummer MFCD06658981
InChI-Schlüssel XLGKMJFDRZHAEV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7172298
IUPAC-Name Tert-Butyl 4-(4-Formyl-1,3-Thiazol-2-yl)Piperidin-1-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)C2=NC(=CS2)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl 4-(4-formyl-1, 3-thiazol-2-yl)tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Synonym tert-butyl 4-4-formylthiazol-2-yl piperidine-1-carboxylate, tert-butyl 4-4-formyl-1,3-thiazol-2-yl piperidine-1-carboxylate, tert-butyl 4-4-formyl-1,3-thiazol-2-yl tetrahydro-1 2h-pyridinecarboxylate, tert-butyl 4-4-formylthiazol-2-yl piperidine-1-ca, tert-butyl4-4-formylthiazol-2-yl piperidine-1-carboxylate, 1,1-dimethylethyl 4-4-formyl-2-thiazolyl-1-piperidinecarboxylate, 4-4-formyl-thiazol-2-yl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-piperidinecarboxylicacid, 4-4-formyl-2-thiazolyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 4-4-formyl-2-thiazolyl-1-piperidinecarboxylic acid,1,1-dimethylethyl ester
Formelmasse 296.39
Reinheit (%) 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'type03FormHeader'
missing translation for 'productTitle'
missing translation for 'thankYou' missing translation for 'feedbackSubmitted'