Learn More
Tert-Butyl4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,2,3,6-tetrahydropyridin-1-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-(tert-Butoxycarbonyl)-3, 6-dihydro-2H-pyridine-4-boronic acidpinacol ester |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 309.21 |
Reinheit (%) | 97% |