Learn More
Tert-Butyl4-(2-aminophenoxy)tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10074962
Click to view available options
Braunglasflasche, 1 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl 4-(2-aminophenoxy)tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
CAS 690632-14-5
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C16H24N2O3
MDL-Nummer MFCD05865139
Menge 1g
Synonym tert-butyl 4-2-aminophenoxy piperidine-1-carboxylate, tert-butyl 4-2-aminophenoxy tetrahydro-1 2h-pyridinecarboxylate, 1-boc-4-2-aminophenoxy-piperidine, tert-butyl4-2-aminophenoxy piperidine-1-carboxylate, tert-butyl 4-2-aminophenoxy tetrahydro-1 2h pyridinecarboxylate, tert-butyl4-2-aminophenoxy tetrahydro-1 2h-pyridinecarboxylate
InChI-Schlüssel ISHIDQUFPVMERM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)OC2=CC=CC=C2N
IUPAC-Name tert-Butyl-4-(2-aminophenoxy)piperidin-1-carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 292.379
PubChem CID 2794768
Formelmasse 292.38
Reinheit (%) 97%