Learn More
Tert-Butyl3-Brom-2-Furoat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10747865
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemical Identifiers
CAS 59862-90-7
Summenformel C9H11BrO3
Molekulargewicht (g/mol) 247.088
MDL-Nummer MFCD11109336
InChI-Schlüssel STWBDYGNHJTHOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 3-bromo-2-furoate, 2-furancarboxylic acid, 3-bromo-, 1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 33589622
IUPAC-Name tert-Butyl-3-bromfuran-2-carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C1=C(C=CO1)Br
Specifications
Chemischer Name oder Material tert-Butyl 3-bromo-2-furoate
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 247.09
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Product Identifier
  • tert-Butyl 3-bromo-2-furoate
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Hazard Statement
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und exponierte Haut gründlich waschen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.