Learn More
Tert-Butyl2-bromobenzylcarbamat, ≥97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tert-butyl 2-bromobenzylcarbamate |
CAS | 162356-90-3 |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Summenformel | C12H16BrNO2 |
MDL-Nummer | MFCD05664385 |
Menge | 1 g |
Synonym | tert-butyl 2-bromobenzylcarbamate, n-boc-2-bromobenzylamine, n-tert-butoxycarbonyl-2-bromobenzylamine, tert-butyl n-2-bromophenyl methyl carbamate, 2-bromo-benzyl-carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl 2-bromobenzyl carbamate, 2-bromobenzyl carbamic acid tert-butyl ester, 1-tert-butoxycarbonylaminomethyl-2-bromobenzene, carbamic acid, 2-bromophenyl methyl-, 1,1-dimethylethyl ester, pubchem7804 |
InChI-Schlüssel | DFNZFCPEUDSNEO-UHFFFAOYSA-N |