Learn More
tert-Butyl 1-indolecarboxylate, 97%, Acros Organics™
Artikelnummer. 15317390
Click to view available options
Menge:
25 mL
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl 1-indolecarboxylate
CAS 75400-67-8
Dichte 1.0700g/mL
Siedepunkt 201.0°C
Flammpunkt 71°C
Infrarotspektrum Authentic
Summenformel C13H15NO2
MDL-Nummer MFCD02093939
Menge 25 mL
Relative Dichte 1.07
Synonym 1-boc-indole, tert-butyl 1h-indole-1-carboxylate, n-boc-indole, tert-butyl 1-indolecarboxylate, 1h-indole-1-carboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl indole, n-boc indole, pubchem7228, acmc-1bjgd, 1-tert-butoxycarbonylindole
InChI-Schlüssel OWPIFQXNMLDXKW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1C=CC2=CC=CC=C12
IUPAC-Name tert-Butyl-1H-indol-1-carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 217.27
PubChem CID 3532980
Formelmasse 217.26
Reinheit (%) ≥96.0% (GC)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • tert-Butyl 1-indolecarboxylate