Learn More
tert-Butoxybis(dimethylamino)methan, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11357469
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5815-08-7
Summenformel C9H24N2O
Molekulargewicht (g/mol) 176.30
MDL-Nummer MFCD00042858
InChI-Schlüssel HXRAMSFGUAOAJR-UHFFFAOYSA-P
Synonym tert-butoxy bis dimethylamino methane, 1-tert-butoxy-n,n,n',n'-tetramethylmethanediamine, tert-butoxybis dimethylamino methane, bredereck's reagent, bredereck reagent, tert-butoxy dimethylamino methyl dimethylamine, unii-jej0u558f7, bis dimethylamino-t-butoxymethane, tert-butoxy-bis dimethylamino methane, bis dimethylamino tert-butoxy methane
PubChem CID 79885
IUPAC-Name N,N,N',N'-Tetramethyl-1-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]methandiamin
SMILES CC(C)(C)OC(N(C)C)N(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butoxybis(dimethylamino)methane
Dichte 0.844
Siedepunkt 50°C to 55°C (15 mmHg)
Flammpunkt 41°C (106°F)
Strukturformel (CH3)3COCH[N(CH3)2]2
Brechungsindex 1.422
Menge 1 g
UN-Nummer UN1993
Formelmasse 174.3
Reinheit (%) 90%
Güte Eigenschaften