Learn More
tert-Butanol, ACS Reagenz, ≥99.0 %, Honeywell Riedel-de Hëan™
Artikelnummer. 15685080
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
2 l
20 l
Verpackung:
Edelstahlkanne
Glasflasche
Poly-Flasche
ACS-Reagenz, ≥99,0 %
ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG
  • Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
  • Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
  • Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
  • Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-65-0
Summenformel C4H10O
Molekulargewicht (g/mol) 74.123
MDL-Nummer MFCD00004464
InChI-Schlüssel DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert.-Butanol, tert-Butylalkohol, t-Butylhydroxid, Trimethyl-Methanol, t-Butylalkohol, 1,1-dimethylethanol, trimethylcarbinol, trimethyl methanol, 2-propanol, 2-methyl, t-butyl alcohol
PubChem CID 6386
ChEBI CHEBI:45895
IUPAC-Name 2-Methylpropan-2-ol
SMILES CC(C)(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butanol
Schmelzpunkt 23 °C bis 26 °C
Dichte 0.775 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 83 °C
Menge 20 l
Explosionsgrenze 0.08
Flammpunkt 11 °C (51.8 °F)
Zündpunkt 896 °F
Verpackung Edelstahlkanne
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex n20/D 1.387
Strukturformel (CH3)3COH
Dampfdruck 44 mmHg (26 °C), 31 mmHg (20 °C)
UN-Nummer UN1120
Beilstein 906698
Formelmasse 74.12 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %