Learn More
Fisher BioReagents™ Terrific Broth, modifiziert (granuliert)
Wird als mikrobielles Wachstumsmedium für die Kultivierung von E. coli-Stämmen zur Herstellung von Plasmid-DNA und rekombinanten Proteinen verwendet.
112.77 CHF - 443.83 CHF
Spezifikation
Form | Granulatpulver |
---|---|
Güte | Molekulargenetik |
Medientyp | Terrific Broth (TB) |
Produkttyp | Mikrobiologische Medien |
Zusammensetzung | Casein Peptone 12g/L, Yeast extract 24g/L, Potassium Phosphate, Monobasic 2.2g/L, Potassium Phosphate, Dibasic 9.4g/L |
Beschreibung
- Anweisungen für die Medienherstellung: 47.6 g zu 1 l Reinstwasser, wie z. B. BP2820 (Fisher BioReagents Microbial Wasser in Zellkulturqualität), hinzufügen. Danach 4 ml Glycerin zur Mischung hinzufügen. Erhitzen und häufig bewegen, um es vollständig aufzulösen. Vor Gebrauch durch Autoklavieren für 15 Minuten sterilisieren.
- Höhere Pepton- und Hefekonzentrationen ermöglichen eine höhere Plasmid-Ausbeute
- Format: Granuliertes Pulver
Spezifikation
Granulatpulver | |
Terrific Broth (TB) | |
Casein Peptone 12g/L, Yeast extract 24g/L, Potassium Phosphate, Monobasic 2.2g/L, Potassium Phosphate, Dibasic 9.4g/L |
Molekulargenetik | |
Mikrobiologische Medien | |
Zur Erhaltung und Vermehrung von Escherichia coli in molekularbiologischen Verfahren |