Learn More
Terbium-Stücke, destilliert, dendritisch, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11361609
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Unter Argonatmosphäre verpackt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-27-9
Summenformel Tb
Molekulargewicht (g/mol) 158.93
MDL-Nummer MFCD00011256
InChI-Schlüssel GZCRRIHWUXGPOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-06ssf7p179, ingot, foil, terbio, atom, chips, pieces, powder, acmc-20ajly, pieces, distilled dendritic
PubChem CID 23958
ChEBI CHEBI:33376
IUPAC-Name Terbium
SMILES [Tb]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Terbium pieces
Farbe Silberfarben bis grau
Namenshinweis Distilled dendritic
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
UN-Nummer UN3178
Menge 1 g
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Geruchsneutral
Form Stückchen