Learn More
Terbiumbarren (REO), Ta 0.999, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Terbium |
Namenshinweis | Rare Earth Oxides Content, Ta <0.2% |
Farbe | Silberfarben bis grau |
Physikalische Form | Ingot, Ta, In luftbeständiger Poly-Flasche verpackt |
Menge | 2 g |
Prozentgehaltsbereich | 99.9% (REO) |
Aussehen | Silver Gray ingot |