Learn More
Terbium(III,IV)-oxid, REacton™, 99,998 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Form: Pulver
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010917.22
Benachrichtigungen:
Beschreibung
Es dient als Vorstufe für die Herstellung von anderen Terbium-Verbindungen. Es wird als Redox-Katalysator bei Reaktionen mit Sauerstoff verwendet. Bei hohen Temperaturen kann es Sauerstoff freisetzen. Es findet Anwendungen in der Herstellung von Glas, Glasfasern und Keramik. Nanopartikel aus Terbiumoxid werden als analytische Reagenzien für die Bestimmung von Arzneimitteln in Lebensmitteln verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
2340°C | |
Fest | |
Tb{4}O{7} |
12037-01-3 | |
100 g | |
99.998% |