Learn More
Terbium(III)-iodid, ultratrocken, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
- Ampulliert unter Argon
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Terbium(III) iodide |
Schmelzpunkt | 946°C |
Namenshinweis | Ultra dry |
Physikalische Form | Flocken |
Menge | 5 g |
Hinweise zum Prozentgehalt | (REO) |
Formelmasse | 539.64 |
Reinheit (%) | 99.99% |
Verpackung | Ampulle |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |