Learn More
Terbium(III)-iodid, ultratrocken, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11306938
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Ampulliert unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13813-40-6
MDL-Nummer MFCD00049573
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Terbium(III) iodide
Schmelzpunkt 946°C
Namenshinweis Ultra dry
Physikalische Form Flocken
Menge 1 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Formelmasse 539.64
Reinheit (%) 99.99%
Verpackung Ampulle
Empfindlichkeit Hygroskopisch