missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TEP 4 Modellpufferlösung pH 4, WTW™
Click to view available options
Menge:
1000 ml
Verpackung:
Flasche
Beschreibung
- pH-Puffer von WTW – präzise und rückführbar auf PTB/NIST in Großgrößen von 250 ml
- Ungeöffnet bis zu 3 Jahre lang haltbar
- Sparsam im Gebrauch
- Einfachste Handhabung durch Dosiergerät
- Technische Pufferlösungen für pH-Wert 4.01 sind in den praktischen 250 ml-Flaschen erhältlich
- Alle modernen technischen Pufferlösungen besitzen ein PTB (Physical Technical Government Agency) bzw. NIST (National Institute of Standards and Technology, USA) Traceable-Zertifikat.
Spezifikation
Spezifikation
pH | 4 |
Physikalische Form | Flüssigkeits- |
Menge | 1000 ml |
Verpackung | Flasche |
Rückführbarkeit auf NIST | Ja |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'