Learn More
SI Analytics™ Temperiermantel 57700, Temp. 0 bis +180°C, komplett für Ubbelohde-Viskosimeter
Der SI Analytics™ Temperiermantel ermöglicht die Temperaturstabilisierung von Ubbelohde-Viskosimetern mit Umlaufthermostaten.
Marke: SI Analytics™ 285405508
531.81 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für einen Temperaturbereich von 0bis 180 °C
- Mit Stützplatte und Schnellverschluss NW 60
Spezifikation
Temperaturstabilisierungsmantel | |
Viskosimeter | |
Viskosimeter | |
0°bis 180 °C |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SI Analytics™ Temperiermantel 57700, Temp. 0 bis +180°C, komplett für Ubbelohde-Viskosimeter > Kann verwendet werden mit: Viskosimeter
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur