Learn More
MAPA™ Temp-Tec™ NL-56 chemisch beständige Handschuhe mit thermischer Dämmung
Click to view available options
Größe:
8
9
Beschreibung
Schutz vor extremen Temperaturen
- Die schwerere Allzweck-Konstruktion bietet chemische Beständigkeit gegen Säuren und aliphatische Lösungsmittel
- Ein Doppelstrick-Baumwollfutter schützt die Hände bei Anwendungen mit hohen Temperaturen
- Eine Neoprenbeschichtung mit aufgerauter Oberfläche verbessert die Griffigkeit bei nassen oder rutschigen Gegenständen
- Verlängerte 14 Zoll-Stulpe für zusätzlichen Armschutz
- FDA-Zulassung, Standard 21 CFR
Compliance
Entspricht 21 CFR, 170-199.
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | FDA 21 CFR 170-199 |
Coating Material | Neopren |
Farbe | Schwarz, Blau |
Oberflächenbehandlung außen | Teilweise texturiert |
Größe | 8 |
Temperature (Metric) Max | 300 °F |
Norm EN 388 | 2212 |
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES | ACJKL |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kesselraumarbeiten, chemische Behandlung, Handhabung von heißen Rohren, Dampfreinigung und Polymerextrusion |
Art der Handschuhstulpe | Stulpe |