Learn More
Fisherbrand™ Temperaturfühler
Überwachen der relativen Luftfeuchtigkeit und Temperatur mit dieser Sonde. Fisherbrand™ Temperatursonden verfügen über einen Polymerfilmsensor. Zur Verwendung mit Fisherbrand Hygrometern.
Brand: Fisherbrand™ 8779
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Ersatz-Temperatursonde
- Zur Verwendung mit Hygrometer FB70257
- Länge: 21.5 cm
- Durchm. 1.67 cm
Order Info
dimForUseWithEquipment
Specifications
Ersatz-Temperaturfühler | |
FB70257 | |
Je 1 |