Learn More
TEMED, PlusOne™, Cytiva
Click to view available options
Menge:
25 ml
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | TEMED |
CAS | 110-18-9 |
Prozentgehaltsbereich | ≥ 99 % |
Summenformel | C6H16N2 |
Menge | 25 ml |
Synonym | n,n,n',n'-Tetramethylethylenediamin, 1,2-bis-Dimethylaminoethan, Tetramethylethylendiamin, Tetramethyldiaminethan, Propamin d, n1,n1,n2,n2-Tetramethylethan-1,2-diamin, 1,2-Ethandiamin, n,n,n',n'-Tetramethyl, propamine d, n1,n1,n2,n2-tetramethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl |
InChI-Schlüssel | KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CN(C)CCN(C)C |
IUPAC-Name | N,N,N',N'-Tetramethylethan-1,2-diamin |
Molekulargewicht (g/mol) | 116.208 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:.
- P235-Kühl halten.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: N, N, N', N'-tetramethylethylenediamine