Learn More
Corning™ Teleskopsaugschläuche
Corning™ Teleskopsaugschläuche für das schnelle und präzise Dispensieren von Säuren, Basen und Lösungsmitteln
Marke:  Corning™ 6867
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16862110
  • 22.73 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Saugröhrchen
  • Zur Verwendung mit Flaschenaufsatzspendern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Teleskopsaugschlauch
ISO 8655
Schnelles und präzises Dispensieren von Säuren, Basen und Lösungsmitteln
Autoklavierbar
2,5 bis 10 ml
2,5 – 10 ml-Flaschenaufsatzspender