Learn More
Velp Scientifica™ H-Teleskopstativ
Heben und senken Sie mühelos schweres Zubehör für bequemeres Experimentieren.Der Rührer kann mit einem Einstellgriff bewegt werden. Die Ständer sind mit allen VELP Rührwerken kompatibel.
Marke:  Velp Scientifica™ A00000369
Artikelnummer. 16594764
  • 510.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Heben und senken Sie mühelos schweres Zubehör für bequemeres Experimentieren.Der Rührer kann mit einem Einstellgriff bewegt werden. Die Ständer sind mit allen VELP Rührwerken kompatibel.
  • Kompatibel mit VELP Rührwerken und Homogenisatoren
  • Für stabile Montage und Betrieb bei geringer Vibration
Spezifikation
Spezifikation
22 lb.
34 mm (Stange)
Robuste Befestigung und Betrieb mit nur schwachen
Teleskopstativ H-Stand
Nein
10 kg
VELP Überkopf-Rührer und Homogenisatoren
1015 mm
430 x 461 x 1015 mm