Learn More
Teicoplanin Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Teicoplanin |
Typ | Teicoplanin |
Physikalische Form | Pulver |
CAS | 61036-62-2 |
Schmelzpunkt | 260.0°C |
Summenformel | C88H97Cl2N9O33 |
MDL-Nummer | MFCD05664625 |
Synonym | Targocid, Teichomycin |
InChI-Schlüssel | BJNLLBUOHPVGFT-QRZIFLFXSA-N |
SMILES | CCCCCCCCCC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1OC1=C2OC3=CC=C(C[C@H]4NC(=O)[C@H](N)C5=CC=C(O)C(OC6=CC(O)=CC(=C6)[C@H](NC4=O)C(=O)N[C@@H]4C(C=C1OC1=CC=C(C=C1Cl)[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1NC(C)=O)[C@@H]1NC(=O)[C@H](NC4=O)C4=CC=C(O)C(=C4)C4=C(O[C@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]6O)C=C(O)C=C4[C@@H](NC1=O)C(O)=O)=C2)=C5)C=C3Cl |