Learn More
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Simplex-Kit für Maus-TECK (CCL25)
Das ProcartaPlex Simplex-Kit für Maus-TECK (CCL25) dient zur Messung des Proteins TECK (CCL25) und ist mit anderen Simplex Kits kombinierbar, sodass Sie ein eigenes Multiplex-Panel zur Nutzung mit der Luminex xMAP Technologie für die Proteindetektion/-quantifizierung erstellen können.
Marke:  Invitrogen™ EPX010-26078-901
Artikelnummer. 17826531
  • 363.00 CHF / 96 Stück
Verfügbar ab: 29-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das ProcartaPlex Simplex-Kit für Maus-TECK (CCL25) dient zur Messung des Proteins TECK (CCL25) und ist mit anderen Simplex Kits kombinierbar, sodass Sie ein eigenes Multiplex-Panel zur Nutzung mit der Luminex xMAP Technologie für die Proteindetektion/-quantifizierung erstellen können. Zur Kombination mehrerer Simplex-Kits (d. h. wenn Sie kein vorkonfiguriertes Multiplex-Panel verwenden), wird nur ein Puffer-Kit (separat erhältlich) für jede Assay-Platte benötigt, unabhängig von der Plex-Größe.
Über ProcartaPlex Assays für die Luminex Plattform
ProcartaPlex Immunassays basieren auf den Prinzipien eines Sandwich-ELISA und verwenden zwei hochspezifische Antikörper, die an verschiedene Epitope eines Proteins gebunden sind, um alle Proteinziele gleichzeitig mit einem Luminex Gerät zu quantifizieren. ProcartaPlex Multiplex-Assays benötigen nur 25 µl Plasma oder Serum oder 50 µl Zellkulturüberstand und liefern analysierte Ergebnisse in nur vier Stunden.
Die Merkmale beinhalten:
Mehr Ergebnisse pro Probe – gleichzeitige Messung mehrerer Proteinziele in einer einzigen Probe von 25–50 µl
• —Bewährte Luminex Technologie — vielfach referenzierte Multiplexing-Plattform für den Nachweis und die Quantifizierung von Proteinen
ProcartaPlex Assays verwenden Luminex xMAP (Multianalyt-Profiling) Technologie für den gleichzeitigen Nachweis und die Quantifizierung von bis zu 80 Proteinzielen in einer einzigen Probe von 25–50 µl aus Plasma, Serum, Zellkulturüberständen und anderen Körperflüssigkeiten.
Die Luminex Beads im ProcartaPlex Assay sind intern mit präzisen Anteilen von roten und Infrarot-Fluorophoren gefärbt, um spektral einzigartige Signaturen zu erzeugen, die von den Luminex xMAP Detektionssystemen (z. B. Luminex 200, FLEXMAP 3D und MAGPIX) identifiziert werden können. Ähnlich wie bei einem Sandwich-ELISA verwendet der ProcartaPlex Assay zusammenpassende Antikörperpaare, um das zu untersuchende Protein zu identifizieren. In einem Multiplex-Assay wird jeder spektral einzigartige Bead mit spezifischen Antikörpern für ein einzelnes Zielprotein markiert, und gebundene Proteine werden mit biotinylierten Antikörpern und Streptavidin–R-Phycoerythrin (RPE) identifiziert. Die Konjugation von Protein-spezifischen Antikörpern an bestimmte Beads ermöglicht die Analyse mehrerer Ziele in einem einzelnen Well.
Der wichtigste Unterschied zwischen einem ProcartaPlex Assay und ELISA besteht darin, dass der Capture-Antikörper im ProcartaPlex Assay mit einem Bead konjugiert ist und nicht per Adsorption am Mikrotiterplatten-Well haftet, weshalb die ProcartaPlex Assay-Reagenzien frei in der Lösung schwimmen. Zum Nachweis verfügt das Luminex 200 Gerät beispielsweise über zwei Laser, einen zur Unterscheidung der spektralen Signatur jedes Beads und den zweiten zur Quantifizierung der RPE-Fluoreszenz, die proportional zur in der Probe vorhandenen Proteinmenge ist. Mit ProcartaPlex Multiplex-Assays können mehr Zielproteine mit deutlich weniger Proben in der gleichen Zeit profiliert werden, die für die Durchführung eines herkömmlichen Sandwich-ELISA benötigt wird.
ProcartaPlex Multiplex-Panels sind in verschiedenen Formaten für sechs Spezies erhältlich (Mensch, Maus, Ratte, nicht menschlicher Primat, Schwein und Hund). Weitere Informationen und lieferbare Produkte finden Sie unter thermofisher.com/procartaplex
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Simplex-Kit
Maus
Magnetisch
Wie für Los 1 bestimmt: 40,6 pg/ml
Simplex-Kit
TECK, CKb15, Scya25, A130072A22Rik
Weniger als 15 %
ProcartaPlex™
Serum/Plasma: 25 µl; CCS: 50 µl
• 1 Fläschchen Capture-Beads (50x)
• 1 Fläschchen biotinylierter Nachweisantikörper (50x)
2 Fläschchen Standardgemisch (gefriergetrocknet)
Bei 2 – 8 °C lagern.
Immunology
96 Tests
Kombinierbar
TECK (CCL25) [55]
Wie für Los 1 bestimmt: 94–385.700 pg/ml
Luminex™ Geräte
20300
Weniger als 15 %
Serum, Plasma, Zellkulturüberstände, Plasma, Cell Culture Supernatants
O35903
Nasseis