Learn More
Cytiva Mini Tank-Transfereinheit TE22
Durchführung von Protein- und Nukleinsäuretransfers für Western, Southern und Northern Blots in weniger als einer Stunde
Marke: Cytiva TE22
Includes: Vier Gelkassetten; acht Schaumschwämme, 3 mm dick; vier Schaumschwämme, 6 mm dick; und 25 Blatt Blotter-Papier
Beschreibung
- Setzt vier Minigele bis zu einer Größe von 9 × 10 cm in ca. 1 l Puffer um
- Der integrierte Wärmetauscher mit Aluminiumoxid-Beschichtung leitet die durch die Elektroporation im Behälter erzeugte Wärme ab; typische Temperaturerhöhung: ≤5 °C
- 80 cm Draht aus sieben parallelen Strängen an jeder Elektrodenplatte sorgt für ein gleichförmiges elektrisches Feld
- Aufklappbare, farbcodierte Kassetten ermöglichen eine schnelle Einrichtung von Transfers
- Ersatz-Elektrodenplatten, Ersatz-Schwämme und Ersatz-Gelkassetten einzeln erhältlich
Spezifikation
EN61010-1, CE 73/23/EEC (LV-Richtlinie) | |
Vier Gelkassetten, acht 3 mm dicke Schaumstoffschwämme, vier 6 mm dicke Schaumstoffschwämme und 25 Blatt Blotterpapier, Transphor-Tank | |
33.81 oz. | |
5,5 in. | |
6,5 in. | |
100 V | |
500 mA |
Mini Tank-Transfereinheit TE22 | |
Überträgt vier Mini-Gele bis zu 9 x 10 cm | |
1000 ml | |
14 cm | |
16.5 cm | |
50 W |