Learn More
Thermo Scientific™ TDE Series Ultratiefkühlschränke
BIOPHARMA
Die Ultratiefkühlgeräte der Thermo Scientific™ TDE-Serie bieten einen reduzierten Energieverbrauch, eine vereinfachte Touch-Benutzeroberfläche, vier Kapazitäten und ein ergonomisches Schrankdesign.
Marke:  Thermo Scientific™ TDE60086LV
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 16640764
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Ultratiefkühlgeräte der Serie TDE, mit H-Drive, umfassen vier Standgeräte zur Maximierung der Lagerkapazität von 30.000 auf 60.000 2 ml-Röhrchen. Die TDE-Serie ist eine nachhaltige und zuverlässige Lösung mit höchster Probensicherheit sowie Betriebskosteneinsparungen für Labore aller Art.
Leistung
  • Dank der Kohlenwasserstofftechnologie des H-Drive sparen diese Systeme bis zu 25 % an Energie und Wärmeabgabe im Vergleich zu herkömmlichen Ultratiefkühlgeräten mit Kältemittel1
  • Konzipiert für den täglichen Gebrauch: die Schranktemperatur erholt sich nach dem Öffnen der Tür um 20 % schneller.2
  • Die leise Geräuschentwicklung von 53 dBA ermöglicht es, den Gefrierschrank ins Labor statt auf den Flur zu stellen
  • Erfüllt die Validierungsprotokolle für ±10 °C bei -80 °C mit starken Spitzenschwankungen und stationären Temperaturschwankungen
  • Natürliche Kältemittel auf Kohlenwasserstoffbasis reduzieren die Betriebsbeanspruchung des Systems und sorgen für hervorragende Zuverlässigkeit und sorgenfreien Probenschutz
Drahtlose Überwachungslösung
Thermo Scientific™ DeviceLink™ Hub ist mit Ihrem ULT-Tiefkühlgerät kompatibel und ermöglicht eine Echtzeitüberwachung des Systemstatus und der Probentemperatur.
  • Zeigen Sie wichtige Laborgerätedaten und Gerätebenachrichtigungen auf Ihren mobilen und Web-Anwendungen an.
    • Angezeigte Temperatur
    • Umgebungstemperatur
    • Alarm- und Warnbenachrichtigung
  • Greifen Sie jederzeit und überall auf Daten zu — Daten und Alarme von überwachten Laborgeräten werden sicher in der Cloud gespeichert und per E-Mail und Mobiltelefonbenachrichtigung an den Anwender gesendet
  • Die optimierte Dashboard-Berichterstellung InstrumentConnect™ reduziert den Zeitaufwand für die Interpretation von Daten
  • Im Gegensatz zu herkömmlichen Konnektivitätsmethoden arbeitet DeviceLink™ auf einer Client-Cloud-Architektur, die nur minimalen IT-Support erfordert
  • Kein Einbau des Sensors erforderlich—das einzige Plug-In ist der Gerätedatenanschluss, über den die Parameter direkt von den werkseitig installierten Sensoren gelesen werden können
  • Sicherheit hat für uns höchste Priorität. Wir sind uns bewusst, dass die Sicherheit von Daten und Protokollen sowohl für Ihre Forschung als auch für den Publikationsprozess von entscheidender Bedeutung ist. Um ein hohes Maß an Schutz und Sicherheit zu gewährleisten, wurde Thermo Fisher Cloud auf der erstklassigen Cloud Computing-Plattform von Amazon Web Services™ (AWS) entwickelt. Mit AWS werden alle Ihre Daten in hochsicheren AWS-Rechenzentren gespeichert, die von Compliance-Programmen und Überwachungsmaßnahmen verwaltet werden
Anwenderfreundlich
  • Die H-Drive-Informationszentrale (HIC) kombiniert eine leicht ablesbare Temperatur mit benutzerfreundlichen, kapazitiven Berührungstasten auf einem 5,6 Zoll-Display
  • In vier Größen (300, 400, 500 und 600 2-Zoll-Boxen) erhältlich, um unterschiedlichen Anforderungen an Lagerkapazität und Stellfläche gerecht zu werden
  • Alle Modelle verfügen über vier Innentüren, die einen einfachen Zugang zu den Proben ermöglichen, ohne den Gefrierraum den Umgebungsbedingungen auszusetzen
  • Verbesserter Bedienkomfort durch einen neuartigen ergonomisch gestalteten Griff, ein kontrastreiches Display auf Augenhöhe und komfortable, leicht zugängliche Regalplätze.
  • Kompatibel mit den meisten Gestellsystemen, einschließlich einer kompletten Palette von Thermo Scientific™ Gestellen für Schachteln und Mikrotiterplatten sowie Thermo Scientific™ Matrix™ und Nunc CryoBank™ Röhrchen
  • Sicherheitsfunktionen einschließlich Alarmeinstellungen und für Vorhängeschlösser geeignete Türen
Nachhaltigkeit
  • Hergestellt in einem Fertigungsbetrieb, der unter anderem für die Vermeidung von Deponieabfällen mit einem Preis ausgezeichnet wurde
  • Geringere HVAC-Kosten durch weniger Wärmeabgabe an die Umwelt
  • Natürliche Kältemittel und wassergeblasene Schaumstoffisolierung, wodurch die Baureihe den SNAP-Anforderungen der US-Umweltschutzbehörde, der F-Gas-Verordnung der Europäischen Union und anderen Nachhaltigkeitsnormen entspricht
Fußnoten:
  1. Interne Daten beim Vergleich von 11,2 kWh/Tag mit UXF600 = 14,9 kWh/Tag. Daten liegen vor.
  2. Typische Testdaten von Tiefkühlgeräten auf Grundlage interner Tests bei Umgebungstemperatur von 20 °C; typisches Standard-Validierungsprotokoll von ±10 °C.
Serviceleistungen
Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich an uns für Einzelheiten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Thermo Scientific Ultratiefkühlgeräte der Serie TDE, Fassungsvermögen von 600 Schachteln, 230 V, 50 Hz
28,8 cu. ft.
–50 bis –86 °C
1
Vakuumisolationspaneele (VIP) + wassergetriebenem Polyurethanschaum (SNAP-konform)
3
111 kg
Schrank
Thermo Scientific
Manuell
28,3 x 34,4 x 51,2 in. (71,9 x 87,3 x 130,1 cm)
Ja
Smart-Vue kompatibel
EU
230 V, 50 Hz
Energieeffizient
H-Drive-Kompressor
820 lb.
709 lb.
2-Zoll-Boxen (600)
Ultratiefkühlschrank
816 l
1 außen, 4 innen
4
Edelstahl
245 lb.
cULus, FDA Class II, FDA Klasse II
HIC 5,6 in.-Anzeige mit 7 Segmenten mit kapazitiven Touchscreen-Tasten
Die Garantie unterscheidet sich je nach Land, bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen benötigen.
38,5 x 39,6 x 78 in. (97,7 x 100,6 x 198,1 cm)
Alarm, Schreiber
Externe Überwachung/Cloud-kompatibel; 4 bis 20 mA, RS485, trockene Kontakte
6,1/10 A
230 V
50 Hz
60.000 x 2 ml
R290 (1. Stufe), R170 + R290 Mix (2. Stufe)
372 kg
322 kg
12
Zertifikate
Zubehör anzeigen
  1. Die Daten sind repräsentativ für die Leistung und keine veröffentlichten Produktspezifikationen. Die Ergebnisse sollten nicht für die Entwicklung von Regulierungsparametern für eine bestimmte Kundennutzung herangezogen werden.
  2. Die Leistung des Gefrierschranks hängt vom Produktvolumen des Kunden, dem Lagerungsformat, den Betriebsbedingungen, der Testmethodik und der Durchführung der empfohlenen Wartung ab.
  3. Kontinuierliche Produktverbesserungen können ohne Vorankündigung zu Änderungen oder Auslassungen in diesem technischen Datenblatt führen. Thermo Scientific übernimmt keinerlei Verantwortung für Schäden, Verletzungen, Verluste oder Ausgaben, die sich aus einer falschen Anwendung der hierin enthaltenen Informationen ergeben.