missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TCR beta Armenian Hamster, PE-Cy7, Clone: H57-597, enQuireBio™
Armenian Hamster Monoclonal Antibody
155.00 CHF - 372.00 CHF
Spezifikation
Antigen | TCR beta |
---|---|
Klon | H57-597 |
Konzentration | 0.5mg/mL |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15982498
|
EnquireBio
QAB79-PE7-25ug |
25 μg |
155.00 CHF
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 06-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15972498
|
EnquireBio
QAB79-PE7-100ug |
100 μg |
372.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 06-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
TCR beta | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Armenian Hamster | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
Tcrb | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |
H57-597 | |
Flow Cytometry | |
PE-Cyanine7 | |
RUO | |
21577 | |
IgG | |
Protein A/G Purified |