missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HUBER TC50, Eintauchkühler
Die Eintauchkühler der TC-Reihe sind eine flexible Lösung für zahlreiche Kühlaufgaben. Die Geräte sind einfach und sehr universell zum schnellen Abkühlen von Flüssigkeiten einsetzbar. Zu den typischen Anwendungen zählt das Gegenkühlen bei Wärmethermostaten, der Ersatz von Trockeneis oder die Alternative zur Leitungswasserkühlung
Marke: HUBER 3004.0019.00
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
TC50 Tauchkühler mit natürlichem Kältemittel.- Temperaturbereich: -50°bis 50 °C
- Kühlkapazität (0 °C): 0,3kW
- Stromversorgung: 208-240 V 1∼/ 2∼ 50/60 Hz
Spezifikation
-50°bis +50 °C | |
TC50 |
|
208/240 V |