Learn More
HUBER TC50-F, Eintauchkühler
Die Eintauchkühler der TC-Reihe sind eine flexible Lösung für zahlreiche Kühlaufgaben. Die Geräte sind einfach und sehr universell zum schnellen Abkühlen von Flüssigkeiten einsetzbar. Zu den typischen Anwendungen zählt das Gegenkühlen bei Wärmethermostaten, der Ersatz von Trockeneis oder die Alternative zur Leitungswasserkühlung
Marke: HUBER 3004.0020.00
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- TC50-F Tauchkühler mit flexibler Verdampferspule und natürlichem Kältemittel
- Schnelles Kühlen von Flüssigkeiten
- Ideal für Gegenkühlung oder als Ersatz für Trockeneis
- LED-Temperaturanzeige
- Leichte Bedienung mit nur drei Tasten
- Kompaktes, platzsparendes Design
- Robustes Gehäuse mit Tragegriffen
- Hochwertige Immersionssonde aus Edelstahl
- Temperaturbereich: -50°bis 50 °C
- Kühlkapazität (0 °C): 0,3kW
Spezifikation
-50°bis +50 °C | |
Gehäuse TC50-F | |
208/240 V |