missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HUBER TC45E-F, Eintauchkühler
Die Eintauchkühler der TC-Reihe sind eine flexible Lösung für zahlreiche Kühlaufgaben. Die Geräte sind einfach und sehr universell zum schnellen Abkühlen von Flüssigkeiten einsetzbar. Zu den typischen Anwendungen zählt das Gegenkühlen bei Wärmethermostaten, der Ersatz von Trockeneis oder die Alternative zur Leitungswasserkühlung
Marke: HUBER 3003.0004.99
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
TC45E-F Tauchkühler mit flexibler Verdampferspule und natürlichem Kältemittel.- Temperaturbereich: -45°bis 100 °C
- Kühlkapazität (0 °C): 0,24kW
- Kühlkapazität (-40 °C): 0,05kW
- Stromversorgung: 208-240 V 1∼/2∼ 50/60 Hz
Spezifikation
-45°bis +100 °C | |
TC45E-F |
|
208/240 V |