Learn More
HUBER Thermostat Typ TC100E-F REGUL
Zur schnellen Kühlung von Flüssigkeiten.
Marke:  HUBER 3005.0046.99
Artikelnummer. 10226433
  • 15350.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Schnelles Kühlen von Flüssigkeiten;
  • Ideal für Gegenkühlung oder als Ersatz für Trockeneis
  • LED-Temperaturanzeige
  • Leichte Bedienung mit nur drei Tasten
  • Kompaktes, platzsparendes Design
  • Robustes Gehäuse mit Tragegriffen
  • Hochwertige Immersionssonde aus Edelstahl
  • Temperaturregler, Stabilität ±0.5 °C
Spezifikation
Spezifikation
-100°bis +40 °C
Gehäuse TC100E-F
220/240 V