Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ 20X TBS Wash Buffer for IHC/ICC
Für die Verwendung in Immunhistochemie- und Immunzytochemie-Protokollen, die das Waschen zum Entfernen unspezifischer Bindungen erfordern. TBS Waschpuffer für IHC/ICC wird für eFluor™ Nanocrystal konjugierte Antikörper nach der Antikörperinkubation empfohlen.
Marke: Invitrogen™ 00-4954-56
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kompatibel mit organischen farbstoffkonjugierten Antikörpern sowie nicht konjugierten Antikörpern, die in zwei- und dreistufigen Färbeprotokollen verwendet werden können
- Der Puffer wird als 20x Stammlösung geliefert, die mit destilliertem Wasser auf 1x verdünnt werden sollte
Spezifikation
Waschpuffer | |
Immunzytochemie (ICC), Immunhistochemie (IHC) | |
Flüssig |
100 ml | |
eBioscience™ |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.