Learn More
TBS mit Tween™ (TBST), 20x Lösung, molekularbiologischer Gütegrad, ultrarein, Thermo Scientific Chemicals
Wird in Western-Blot-Protokollen verwendet
189.19 CHF - 360.50 CHF
Spezifikation
Produkttyp | TBS mit Tween™ (TBST) |
---|---|
Form | Lösung |
Konzentration | 20X. |
Inhalt und Lagerung | Umgebungstemperaturen |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15805428
|
Thermo Scientific
J77500.K2 |
1 l |
189.19 CHF
1 Liter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15815428
|
Thermo Scientific
J77500.K8 |
5 l |
360.50 CHF
5 Liter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Used in Western blotting protocols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
TBS mit Tween™ (TBST) | |
Lösung | |
20X. | |
Umgebungstemperaturen |