Learn More
TBS, Tris gepufferte Kochsalzlösung, 1-fach-Lösung, pH7.4, Molekularbiologie, Fisher BioReagents
21.74 CHF - 66.25 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tris Buffered Saline |
---|---|
Namenshinweis | 1X Solution, pH 7.4 |
CAS | 7647-14-5, 7447-40-7, 7647-01-0, 7732-18-5, 77-86-1 |
Siedepunkt | 100°C |
Farbe | Farblos |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10052594
|
Fisher BioReagents
BP2472-100 |
100 mL | Poly-Flasche | N/A | |||||
10467583
|
Fisher BioReagents
BP2472-1 |
1 L | Nalgene Poly Flasche |
66.25 CHF
1 Liter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
Tris Buffered Saline (TBS) wird in biochemischen und molekularbiologischen Anwendungen verwendet.Spezifikation
Tris Buffered Saline | |
7647-14-5, 7447-40-7, 7647-01-0, 7732-18-5, 77-86-1 | |
Farblos | |
DNase-frei | |
TBS |
1X Solution, pH 7.4 | |
100°C | |
Liquid | |
Protease free | |
Molekularbiologie |
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : RT