Learn More
Applied Biosystems™ TaqPath™ qPCR-Mastermix, CG
GREENER_CHOICE
Entwickelt und alle Chargen werden einem Funktionstest unterzogen, um die Reproduzierbarkeit einheitlicher CT-Werte von Charge zu Charge sowie einen dynamischen Bereich über eine Vielzahl von Assays hinweg sicherzustellen.
4835.00 CHF - 9390.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Im Kühlschrank lagern (2 °C bis 8 °C).
Nachweisverfahren Primer-Sonde
Zur Verwendung mit (Geräte) QuantStudio™ 12K Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6, QuantStudio™ 7
Passiver Referenzfarbstoff ROX (vorgemischt)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Real-Time PCR (qPCR), Genexpression, miRNA-Analyse
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Anzahl Tests Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Anzahl Tests Preis Menge & Verfügbarkeit  
16268100
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Applied Biosystems™
A16247
2500 Reaktionen
4835.00 CHF
5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15820843
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Applied Biosystems™
A15298
5000 Reaktionen
9390.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Effiziente und lineare Erkennung von bis zu 8 Logs mit Genexpression- oder miRNA-Assays
  • Ermöglicht die zuverlässige Erkennung von niedrig kopierten Templates mit reproduzierbaren CT-Ergebnissen
  • Robustes Multiplexing-Leistungsverhalten mit exogenen oder endogenen Targets
  • Hergestellt mit strengen Produktions- und Prozesskontrollen, um die Konsistenz von Charge zu Charge zu gewährleisten
  • Zur Verwendung im Labor
Spezifikation
Spezifikation
Im Kühlschrank lagern (2 °C bis 8 °C).
QuantStudio™ 12K Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6, QuantStudio™ 7
Real-Time PCR (qPCR), Genexpression, miRNA-Analyse
Primer-Sonde
ROX (vorgemischt)
DNA, cDNA
Dokumentation
Product Certifications
Für die Verwendung im Labor.