Learn More
Applied Biosystems™ TaqPath™ 1-Step Multiplex Master Mix (No ROX)
Ein einzelnes Röhrchen mit 4x RT-qPCR Master Mix für den empfindlichen, reproduzierbaren Nachweis von bis zu vier verschiedenen RNA- (bzw. DNA-) Zielen in einer einzigen Multiplex-Reaktion.
366.00 CHF - 6440.00 CHF
Spezifikation
Nachweisverfahren | Primer-Sonde |
---|---|
Format | Tube |
PCR-Methode | 1-Schritt-RT-qPCR, Multiplex qPCR |
Reaktionsgeschwindigkeit | Schnell oder standardmäßig |
Zur Verwendung mit (Geräte) | QuantStudio™ 6 Pro oder QuantStudio™ 7 Pro, QuantStudio™ 3 oder 5, QuantStudio™ 6/QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio™ 12K Flex, QuantStudio™ Dx, VIIa™ 7, 7500, 7500 Fast, 7500 Fast Dx oder verwenden Sie ein kompatibles Echtzeit-PCR-Gerät eines anderen Anbieters |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15631832
|
Applied Biosystems™
A28521 |
1 x 0,5 ml |
366.00 CHF
0.50 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15641832
|
Applied Biosystems™
A28522 |
5 x 1 ml |
3575.00 CHF
5 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15651832
|
Applied Biosystems™
A28523 |
1 × 10 ml |
6440.00 CHF
10 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Besonders nützlich zur RNA-Virus-Erkennung und Arbeitsabläufe mit hohem Genexpressionsdurchsatz, umfasst die Mischung thermostabile MMLV-reverse Transkriptase, dNTPs, UNG und thermostabile Fast DNA-Polymerase in einem einzigen Röhrchen.
Dieses Einzelröhrchen im 4x-Format erleichtert die Einrichtung von Reaktionen. Fügen Sie einfach den vom Benutzer bereitgestellten Assay und die Probe hinzu. TaqPath One Step Multiplex Master Mix (ohne ROX) ist mit reproduzierbarer Leistung auch in Gegenwart von Inhibitoren und einer strengen Qualitätskontrolle zur Minimierung von Chargenvariationen eine hervorragende Wahl für Ihre Multiplex Diagnostiktests oder Entwicklungsbedürfnisse.
Hohe Empfindlichkeit:- Um eine reproduzierbare Erkennung niedrig-titerer Pathogene und Transkripte zu ermöglichen, wurde TaqPath One Step Multiplex Master Mix als 4X Master Mix mit höherer Konzentration optimiert, der es Ihnen ermöglicht, mehr Proben in jede Reaktion einzugeben und so die Empfindlichkeit selbst bei Reaktionen mit geringem Volumen zu erhöhen
Großer dynamischer Bereich, kompatibel mit RNA und DNA:
- TaqPath One Step Multiplex Master Mix wurde optimiert, um eine hohe Spezifität und einen dynamischen Bereich zur Verwendung mit RNA- und DNA-Targets zu bieten
- Da Virologielabore häufig sowohl RNA- als auch DNA-Viren testen, ist TaqPath One Step Multiplex Master Mix zur Verwendung eines einzigen Protokolls zur Assay beider Nukleinsäurearten konzipiert
- Diese Eingabeflexibilität kann dazu beitragen, die Anzahl der verschiedenen Arbeitsabläufe in Ihrem Labor zu optimieren und so die Effizienz zu verbessern
Optimiert für Multiplexing:
- TaqPath One-Step Multiplex Master Mix wurde für das gleichzeitige Multiplexing von bis zu 4 Targets validiert, sodass zusätzliche Targets und/oder Kontrollen gleichzeitig für Effizienz- oder Qualitätskontrollzwecke ausgeführt werden können
- Die Mischung enthält keinen passiven Referenzfarbstoff, der die Messung des JUN-Farbstoffs oder eines ähnlichen , zuvor zur Messung des ROX-Farbstoffs verwendeten Emissionswellenlängenfarbstoffs im Kanal ermöglicht.
Inhibitor-tolerant:
- Im Gegensatz zu anderen Master Mixes auf dem Markt ermöglicht die einzigartige, geschützte (urheberrechtlich) Formulierung von TaqPath One Step RT-qPCR Master Mix eine robuste Leistungsfähigkeit auch bei Substanzen, die normalerweise die PCR hemmen können, wie Heparin, Hämatin oder EDTA, was die Sicherheit bei Arbeiten mit einer Vielzahl komplexer klinischer Proben erhöht
- TaqPath Master Mixes zeigen eine erhöhte Toleranz gegenüber Inhibitoren im Vergleich zu Mixes anderer Hersteller
Produktions- und Prozesskontrolle in der Fertigung:
- TaqPath One Step Multiplex Master Mix wird mithilfe eines starken ISO13485-Qualitätsmanagementsystems unter Verwendung rückführbarer Qualitätsrohstoffe und validierter Betriebsverfahren hergestellt
- Mit etablierten Kontrollen vom Einkauf bis zur QC-Freigabe ist die TaqPath-Produktherstellung darauf ausgelegt, eine konstante Produktleistung Charge für Charge zu produzieren
Hohe Gerätekompatibilität:
- Die TaqPath One Step Multiplex Master Mix-Formulierung (ohne ROX) kann in schnellen oder standardmäßigen Zyklen mit äquivalenter Leistung auf einer Vielzahl von PCR-Systemen ausgeführt werden, wie z. B. Echtzeit-PCR-Systemen von Applied Biosystems™, 7500, 7500 Fast, 7500 Fast Dx, QuantStudio™ 3, 5, 6, 7, 12k, Dx und ViiA™ 7.
Spezifikation
Primer-Sonde | |
1-Schritt-RT-qPCR, Multiplex qPCR | |
QuantStudio™ 6 Pro oder QuantStudio™ 7 Pro, QuantStudio™ 3 oder 5, QuantStudio™ 6/QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio™ 12K Flex, QuantStudio™ Dx, VIIa™ 7, 7500, 7500 Fast, 7500 Fast Dx oder verwenden Sie ein kompatibles Echtzeit-PCR-Gerät eines anderen Anbieters | |
Trockeneis | |
DNA, RNA |
Tube | |
Schnell oder standardmäßig | |
TaqPath™ | |
Genexpression, Virusnachweis |