Learn More
Applied Biosystems™ TaqPath™ 1-Step Multiplex Master Mix (No ROX)
Ein einzelnes Röhrchen mit 4x RT-qPCR Master Mix für den empfindlichen, reproduzierbaren Nachweis von bis zu vier verschiedenen RNA- (bzw. DNA-) Zielen in einer einzigen Multiplex-Reaktion.
Marke: Applied Biosystems™ A28523
3413.20 CHF gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Besonders nützlich zur RNA-Virus-Erkennung und Arbeitsabläufe mit hohem Genexpressionsdurchsatz, umfasst die Mischung thermostabile MMLV-reverse Transkriptase, dNTPs, UNG und thermostabile Fast DNA-Polymerase in einem einzigen Röhrchen.
Dieses Einzelröhrchen im 4x-Format erleichtert die Einrichtung von Reaktionen. Fügen Sie einfach den vom Benutzer bereitgestellten Assay und die Probe hinzu. TaqPath One Step Multiplex Master Mix (ohne ROX) ist mit reproduzierbarer Leistung auch in Gegenwart von Inhibitoren und einer strengen Qualitätskontrolle zur Minimierung von Chargenvariationen eine hervorragende Wahl für Ihre Multiplex Diagnostiktests oder Entwicklungsbedürfnisse.
TaqPath 1-Step Multiplex Mastermix (ohne ROX) ist ein schneller 4X RT-qPCR-Mix mit einem Röhrchen, der eine empfindliche, reproduzierbare Erkennung von bis zu vier verschiedenen RNA/DNA-Zielen in einer einzigen Multiplexreaktion ermöglicht. Besonders nützlich für Diagnose, Erkennung und Arbeitsabläufe mit hohem Genexpressionsdurchsatz, umfasst die Mischung thermostabile MMLV-reverse Transkriptase, dNTPs, UNG und thermostabile Fast DNA-Polymerase in einem einzigen Röhrchen. TaqPath wird unter einem strengen Qualitätsmanagementsystem nach ISO13485 hergestellt und ist so konzipiert, dass chargenübergreifend eine konsistente Produktleistung erzielt wird.
Dieses 4x Einzelröhrchen-Format erleichtert den Reaktionsaufbau durch einfaches Hinzufügen des vom Anwender gestellten Assays und der Probe (Abbildung 1). TaqPath One Step Multiplex Mastermix (ohne ROX) ist mit reproduzierbarer Leistung auch in Gegenwart von Inhibitoren und einer strengen Qualitätskontrolle zur Minimierung von Chargenvariationen eine hervorragende Wahl für Ihre Multiplex Diagnostiktests oder Entwicklungsbedürfnisse.
Zu den Merkmalen des TaqPath 1-stufigen Multiplex-Mastermixes gehören:
• Hohe Empfindlichkeit zur Detektion von Zielen mit niedrigen Kopien in reproduzierbaren CT-Ergebnissen
• Sechs Protokolle des dynamischen Bereichs mit RNA- und DNA-Zielen
• Optimiert für das Multiplexing von bis zu vier Zielen gleichzeitig mit passivem Referenzfarbstoff
• Tolerant gegenüber Inhibitoren, die häufig in klinischen Proben vorkommen
• Compliance-Paket mit den am häufigsten angeforderten Konformitätsdokumenten, nachstehend verfügbar
Hohe Empfindlichkeit
Um eine reproduzierbare Detektion von Pathogenen und Transkripten mit niedrigem Titer zu ermöglichen, wurde der TaqPath 1-Step Multiplex Mastermix (No ROX) als 4x-Mastermix mit höherer Konzentration optimiert. Geben Sie einfach eine höhere Probenkonzentration zu jeder Reaktion hinzu, um die Empfindlichkeit sogar bei Reaktionen mit geringem Volumen zu erhöhen. Abbildung 1 zeigt die Konsistenz der Ergebnisse, die beim Nachweis von 10 eingegebenen Kopien des RNA-Ziels erzielt werden.
Großer dynamischer Bereich, kompatibel mit RNA und DNA
Der TaqPath 1-Step Multiplex Mastermix (No ROX) wurde optimiert, um eine hohe Spezifität und einen hohen dynamischen Bereich für die Verwendung mit RNA- und DNA-Zielen zu bieten. Da Virologielabore häufig sowohl RNA- als auch DNA-Viren testen, ist TaqPath 1-Step Multiplex Mastermix zur Verwendung eines einzigen Protokolls zur Assay beider Nukleinsäurearten konzipiert. Diese Eingabeflexibilität kann dazu beitragen, die Anzahl der verschiedenen Arbeitsabläufe in Ihrem Labor zu optimieren und so die Effizienz zu erhöhen. Abbildung 2 zeigt die hervorragende PCR-Linearität in einer 6-log-RNA-Verdünnungsserie, während Abbildung 3 einen linearen 6-log-Dynamikbereich für RNA- und DNA-Ziele aufweist.
Optimiert für das Multiplexing
Der TaqPath 1-stufige Multiplex-Mastermix wurde für das gleichzeitige Multiplexing von bis zu vier Targets validiert, sodass zusätzliche Targets und/oder Kontrollen gleichzeitig für Effizienz- oder Qualitätskontrollzwecke ausgeführt werden können. Die Mischung enthält keinen passiven Referenzfarbstoff, der die Messung des JUN-Farbstoffs oder eines ähnlichen, zuvor zur Messung des ROX-Farbstoffs verwendeten Emissionswellenlängenfarbstoffs im Kanal ermöglicht. Abbildung 3 zeigt die Leistung des TaqPath TaqPath 1-Step Multiplex Mastermix (No ROX) in 4-Plex-Reaktionen mit RNA- und cDNA-Zielen.
Inhibitor-Toleranz
Im Gegensatz zu anderen Mastermixen auf dem Markt ermöglicht die einzigartige, (urheberrechtlich) geschützte Formulierung des TaqPath TaqPath 1-Step Multiplex Mastermix (No ROX) eine robuste Leistungsfähigkeit auch bei Substanzen, die normalerweise die PCR hemmen können, wie Heparin, Hämatin oder EDTA, was die Sicherheit bei Arbeiten mit einer Vielzahl komplexer klinischer Proben erhöht. TaqPath Mastermixe zeigen eine erhöhte Toleranz gegenüber Inhibitoren im Vergleich zu Gemischen anderer Hersteller (Abbildung 4).
Fertigungs- und Prozesskontrollen
Der TaqPath TaqPath 1-Step Multiplex Mastermix (No ROX) wird in einem leistungsstarken Qualitätsmanagementsystem gemäß ISO 13485 hergestellt, das rückführbare Qualitätsrohstoffe und validierte Betriebsverfahren verwendet. Mit etablierten Kontrollen vom Einkauf bis zur QC-Freigabe ist die TaqPath-Produktherstellung darauf ausgelegt, Charge für Charge eine konstante Produktleistung zu gewährleisten. Abbildung 5 zeigt, dass die Konsistenz von CT-Chargen über mehrere Assays mit unterschiedlichen Attributen und Eingangszielpegeln hinweg erhalten bleibt.
Breite Gerätekompatibilität
Die TaqPath 1-Step Multiplex Mastermix (No ROX) Formulierung kann sowohl unter schnellen als auch unter Standard-Zyklusbedingungen mit gleichwertiger Leistung auf einer Vielzahl von Echtzeit-PCR-Systemen ausgeführt werden, darunter die Echtzeit-PCR-Systeme Applied Biosystems 7500, 7500 Fast, 7500 Fast Dx, QuantStudio 3, 5, 6, 7, 12k, Dx und ViiA 7.
Allzweck-Reagenz, hergestellt unter cGMP
TaqPath 1-Step RT-qPCR Mastermix ist ein Allzweck-Reagenz (GPR), das als ‘Für den Laborgebrauch’ gekennzeichnet und in einer nach ISO 13485 und FDA zertifizierten Einrichtung hergestellt wird, die den cGMP-Prinzipien entspricht.
Compliance-Paket
Um Ihre Compliance-Anforderungen effizient zu erfüllen, werden Ihnen häufig angeforderte Konformitätsdokumente hier zur Verfügung gestellt:
• Qualitätserklärung für die aktuelle gute Fertigungspraxis (cGMP) des TaqPath Mastermixes
• Detailliertes chargenspezifisches Analysenzertifikat (COA) (siehe unten im Abschnitt „Dokumente und Downloads“)
• Produktstabilitätserklärung
• Unterstützung bei der Lieferantenbewertung
-- Abgeschlossene Selbstbewertung
-- ISO-Zertifikate nach Herstellungsstandort
• Für Anfragen zur Einhaltung der EU-REACH-Vorschriften senden Sie eine E-Mail an
LSGChemicalCompliance@thermofisher.com
• Hinweis zu BSE/TSE• Änderungskontrolle und Benachrichtigungsregistrierung
Sie finden nicht das gewünschte Konformitätsdokument? Der technische Support hilft Ihnen gerne weiter.
Ähnliche Produkte
TaqPath 1-Step Mastermix ist in drei verschiedenen Formulierungen erhältlich:
TaqPath 1-Step qRT-PCR Mastermix (Kat. Nr. A15300)—enthält ROX-Farbstoff als passive Referenz
TaqPath 1-Step Multiplex Mastermix (Kat. Nr. A28525)—enthält MUSTANG PURPLE-Farbstoff als passive Referenz
TaqPath 1-Step Multiplex Mastermix (No ROX) (diese Seite)—enthält keinen passiven Referenzfarbstoff
Spezifikation
Enthält ein 10 ml-Röhrchen mit 4x RT-qPCR-Mastermix, das für 2000 20 µl-Reaktionen ausreicht. Im Tiefkühlgerät (-5 bis -30 °C) lagern. |
|
Tube | |
Fast DNA Polymerase | |
QuantStudio™ 6 Pro oder QuantStudio™ 7 Pro, QuantStudio™ 3 oder 5, QuantStudio™ 6/QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio™ 12K Flex, QuantStudio™ Dx, VIIa™ 7, 7500, 7500 Fast, 7500 Fast Dx oder verwenden Sie ein kompatibles Echtzeit-PCR-Gerät eines anderen Anbieters | |
qPCR Master Mix | |
Trockeneis | |
Genexpression, Virusnachweis | |
2000 Reaktionen | |
1 × 10 ml |
Primer-Sonde | |
1-Schritt-RT-qPCR, Multiplex qPCR | |
Schnell oder standardmäßig | |
TaqPath™ | |
1 × 10 ml | |
2000 Reaktionen von 20 μl | |
4X | |
DNA, RNA |