Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ RNase P Instrument Verification Plate, 96-well
Vorgeladen mit den erforderlichen Reagenzien zur Detektion und Quantifizierung genomischer Kopien des menschlichen RNase P-Gens.
Marke: Applied Biosystems™ 4310982
Additional Details : Gewicht : 0.13000kg
Includes: Enthält eine 96-Well-Reaktionsplatte, die mit dem 5’-Nuklease-Assay mithilfe von RNase P TaqMan™ Reagenzien, einschließlich Primern und Sonden, vorgefüllt und versiegelt ist.
Beschreibung
Die TaqMan™ RNase P Geräteverifizierungsplatte dient zur Überprüfung der Leistung des Applied Biosystems™ 7900HT 96-Well-Echtzeit-PCR-Systems und der Sequenznachweissysteme ABI PRISM™ 7000 und 7700. Die TaqMan™ RNase P Geräteverifizierungsplatte ist eine 96-Well-PCR-Platte, auf der die erforderlichen Reagenzien zum Nachweisen und Quantifizieren genomischer Kopien des menschlichen RNase P-Gens, eines Single-copy-Gens, das den RNA-Anteil des RNase-P-Enzyms kodiert, vorgeladen sind.Jeder Well enthält ein Reaktionsgemisch (1x TaqMan™ Universal PCR Master Mix, RNase P Primer und FAM™ farbstoffmarkierte Sonde) und Template.Die TaqMan™ RNase P Geräteverifizierungsplatte erfüllt die gleichen Anforderungen wie das Applied Biosystems™ 7900HT 96-Well-Real-Time-PCR System und™ die Sequenznachweissysteme ABI PRISM 7000 und 7700.Zur Abnahme des Geräteaufbaus müssen die Instrumente zwischen 5.000 und 10.000 genomische Äquivalente mit einer Zuverlässigkeit von 99,7 % unterscheiden können, um einen anschließenden Probenlauf in einem einzelnen Well auszuführen.Um präzise Ergebnisse zu erzielen, empfiehlt Applied Biosystems™ die Leistung Ihres Instruments alle sechs Monate überprüfen.
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen vorgesehen.Certifications
l
Spezifikation
96-well | |
FAM | |
Fluoreszenz | |
Geräteverifizierungsplatte | |
Trockeneis | |
RNase P-Kalibrierung, Geräteverifizierungsplatte |
Enthält eine 96-Well Reaktionsplatte, die mit dem 5’-Nuklease-Assay mithilfe von Rnas P TaqMan™ Reagenzien, einschließlich Primern und Sonden, vorgefüllt und versiegelt ist. Bei –15 bis 25 °C lagern. Vor Licht schützen. | |
7000 System, 7700 System, 7900HT System | |
TaqMan™ | |
Real Time PCR (qPCR) | |
1 x 96-Well-Platte |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.