Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Protein Assays Oligo Probe Kit
TaqMan™ Oligo-Sondenkit für Proteinassays
Marke:  Applied Biosystems™ 4448549
514.84 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12017799
  • 844.00 CHF / 4000 Reaktionen
Verfügbar ab: 29-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das TaqMan™ Oligo Sondenkit für Proteinassays enthält die 5’- und 3’-Prox-Oligos, die für die Herstellung der Assay-Sonden für TaqMan™ Protein-Assays-Experimente erforderlich sind. Das Kit enthält das Oligonukleotid-Paar, das in Kombination mit dem TaqMan™ Puffer-Kit für Protein-Assays (4448571) verwendet wird
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
TaqMan™ Protein-Assays Oligo-Sonden-Kit enthält das Oligonukleotid-Paar, das in Kombination mit dem TaqMan™ Protein Assays Puffer-Kit verwendet wird (4448571)
qPCR
7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, StepOnePlus™, Schnellmodus
TaqMan™
4000 reactions
4000 Reaktionen
4000 Reaktionen
Primer-Sonde
Proximitäts-Ligations-Assay
FAM
Proteinassays Oligo Sondenkit
Nasseis
Nicht zielspezifisch