Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Protein Assays Core Reagents Kit with MasterMix
Enthält sowohl das Core Reagents Base Kit als auch das TaqMan Protein Assays Fast Master Mix Kit.
Marke: Applied Biosystems™ 4448591
1799.50 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das Grundreagenzien-Basiskit enthält die Reagenzien, die für die Durchführung der Ligation und PCR-Amplifikationsschritte von TaqMan™ Proteinexpressionsexperimenten erforderlich sind. Der universelle PCR-Assay enthält optimierte Konzentrationen von TaqMan™ Sonden und Oligonukleotid-Primern (vorwärts und rückwärts), die zur Amplifikation einer Region des mit Protease behandelten Ligationsprodukts für den Nachweis auf einem Applied Biosystems Echtzeit-PCR-System entwickelt wurden. Die Enzymkonzentration, die Ionenstärke und der pH-Wert des TaqMan™ Protein Expression Fast Master Mix sind für die Amplifikation von ligierten Oligonukleotid-Zielsequenzen optimiert, die mit TaqMan™ Proteinexpression-Assay-Reagenzien hergestellt werden. Die im Mastermix enthaltene DNA-Polymerase wurde für maximale PCR-Effizienz und -Spezifität entwickelt, wenn sie mit der Ligationschemie verwendet wird.
- PCR-Methode: qPCR-Proteinquantifizierung
- Primer-Sonden-Kompatibilität: TaqMan™
Spezifikation
Das TaqMan™ Grundreagenzienkit für Proteinassays mit Mastergemisch enthält sowohl das Grundreagenzienkit als auch das TaqMan Mastergemischkit für schnelle Proteinassays. | |
qPCR | |
Schnell | |
7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, StepOnePlus™, Fast Mode | |
ROX (vorgemischt) | |
Grundreagenzienkit für Proteinassays | |
500 Reaktionen | |
Nein | |
Gewebe, Zellen |
Primer-Sonde | |
AmpliTaq Fast DNA-Polymerase | |
Proximitäts-Ligations-Assay | |
FAM | |
TaqMan™ | |
500 Reaktionen | |
Nicht zielspezifisch | |
500 Reaktionen |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.