Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ OpenArray™ Real-Time PCR Master Mix
TaqMan™ OpenArray™ Echtzeit-PCR Master Mix ist für die Verwendung mit TaqMan™ OpenArray™ Genexpressions-Panels optimiert und liefert reproduzierbare, spezifische und empfindliche Ergebnisse.
269.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Bis zur ersten Verwendung bei -5 bis -30 °C lagern, dann bei 2 – 8 C. |
---|---|
Nachweisverfahren | Primer-Sonde |
Form | Flüssig |
Format | Tube |
PCR-Methode | 2-Schritt-RT-qPCR |
Beschreibung
- Heißstartchemie für Stabilität bei Raumtemperatur
- Optimiert für die Verwendung mit TaqMan™ OpenArray™ Genexpressions-Panels, die reproduzierbare, spezifische und empfindliche Ergebnisse liefern
- Zur Verwendung mit OpenArray™ microRNA-Panels, OpenArray™ Genexpressions-Pathways-Panels und anderen Genexpressionsanwendungen im OpenArray™-Format
- Gebrauchsfertig ohne zusätzliche Additive
Bestellinformation
Versandbedingungen:Trockeneis
Spezifikation
Bis zur ersten Verwendung bei -5 bis -30 °C lagern, dann bei 2 – 8 C. | |
Flüssig | |
2-Schritt-RT-qPCR | |
Fluoreszenzintensitätsmessung | |
OpenArray™, TaqMan™ | |
Target-spezifisch | |
Integrierter Heißstart |
Primer-Sonde | |
Tube | |
Standard | |
OpenArray™ | |
Trockeneis | |
Real Time PCR (qPCR) | |
Gesamt-RNA |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.